Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2.50kg
25g
500g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Acetate Trihydrate |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | CH3COONa · 3H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Peso formulazione | 136.08g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | Reagente ACS |
| Punto di combustione | 1112°F |