Learn More
Sodium amide, 95%, pure
Codice prodotto. 10286250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10286250
Marca: Thermo Scientific Acros 197051000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-92-5
InChI Key ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
IUPAC Name sodium;azanide
SMILES [NH2-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 400°C
Materiale o nome chimico Sodium amide
Punto di fusione 210°C
Colore Gray-White to White
Forma fisica Powder, Irregular Flakes or Granules
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare H2NNa
Formula lineare NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Indice di Merck 15,8714
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Molecular Weight (g/mol) 39
Peso formulazione 39
Percent Purity 95%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium amide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.