Learn More
Sodium azide, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10430471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
5g
Product Code. 10430471
Brand: Thermo Scientific Acros 190385000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente per la formazione del legame C-X, per il trasferimento di Azidation/Diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26628-22-8
Numero MDL MFCD00003536
InChI Key PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC Name sodium;azide
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifications
Punti di ebollizione 300.0°C
Materiale o nome chimico Sodium azide
Punto di fusione 275.0°C
Nota nome 99%
Colore White
pH 9 (5% min. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Formula molecolare N3Na
Formula lineare NaN3
Fieser 01,1041; 02,376; 03,259; 04,440; 05,593; 15,289; 17,68
Indice di Merck 15, 8717
Informazioni di solubilità Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Molecular Weight (g/mol) 65.01
Peso formulazione 65.01
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.85
Informazioni di decomposizione >275°C
Densità 1.8500g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium azide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.