Description
N3Na, CAS Number-26628-22-8, azoture de sodium, hydrazoic acid, sodium salt, azide, sodium, sodium azide, kazoe, smite, nemazyd, natriumazid german, sodium azide na n3, natriumazid, 100g, 300 deg.C, CHEBI:278547, White, 65.01g/mol, PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, sodium;azide, 275 deg.C, 3536, 65.011
Specifications
Specifications
| Boiling Point | 300°C |
| Melting Point | 275°C |
| Color | White |
| pH | 10 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 65.01g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium azide
- Danger
- Acute toxicity Category 2
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
- H300-Fatal if swallowed.
- H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P273-Avoid release to the environment.
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?