Learn More
Sodium bicarbonate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. p-3735153 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10583381
Marca: Thermo Scientific Acros 217125000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Punto di fusione 270.0°C
Colore Bianco
Forma fisica Polvere cristallina fine
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Formula lineare NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Indice di Merck 15, 8719
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Peso formulazione 84.01
Percent Purity 99.5%
Grado Analisi
Imballaggio Flacone in plastica