Learn More
Sodium Bicarbonate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120766 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Codice prodotto. 15628130
Marca: Honeywell Research Chemicals S8875500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, powder,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Colore Colorless
pH 8.0 to 8.6 (at 20°C)
Quantità 500 g
Formula lineare NaHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Peso formulazione 84.01g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.2g/cu.cm at 20°C