Learn More
Sodium bicarbonate, 99.7+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-4229027 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
5kg
Codice prodotto. 10128190
Marca: Thermo Scientific Acros 424270250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Punto di fusione 270.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.7+%
Formula lineare NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Indice di Merck 15,8719
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Peso formulazione 84.01
Percent Purity ≥99.7%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica