Learn More
Sodium Bicarbonate (Fine White Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-2363402
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10244683
Marca: Fisher BioReagents BP328500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Sodium Bicarbonate (Fine White Powder)
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodium hydrogen carbonate
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Punto di fusione 270°C
Colore White
pH 8.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 84.01
Percent Purity 99.7 to 100.3%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene