Learn More
Sodium Bicarbonate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Bicarbonate |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 84.01 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 2.20kg |