Learn More
Sodium Bicarbonate, Powder, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15297246 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
Codice prodotto. 15297246
Marca: Avantor J.T.Baker 351005
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
CAS 144-55-8
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare CHNaO3
Numero MDL MFCD00003528
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Molecular Weight (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Peso formulazione 84.01
Grado Multi-Compendial/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.20kg