Learn More
Sodium Bicarbonate, Powder, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5390878 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15588134
Marca: Avantor J.T.Baker 350901
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Peso formulazione 84.01
Grado FCC/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.20kg