Learn More
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072028 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15623420
Marca: Honeywell-Fluka 31437500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., powder,≥99.7%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula lineare NaHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Informazioni di solubilità Soluble in water, 50g/L
Peso formulazione 84.01g/mol
Percent Purity ≥99.7%
Grado ACS/puriss. p.a.