Learn More
Sodium Bicarbonate, purum p.a, ≥99.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15676800 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15676800
Marca: Honeywell Research Chemicals 716301KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Punto di fusione Decomposes before melting
Colore Colorless
pH 8.0 to 8.6
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare NaHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Informazioni di solubilità 90g/L at 20°C
IUPAC Name sodium hydrogen carbonate
Peso formulazione 84.01g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Imballaggio Flacone in polietilene