Learn More
Sodium Bicarbonate USP/FCC Powder, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
POLYSTORMOR
Poly
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Bicarbonate |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 84.01 |
| Grado | FCC/USP |
| Imballaggio | POLYSTORMOR |