Learn More
Sodium biphenyl, 15-25%w/w solution in diethylene glycol diethyl ether, offered as 20 x 15mL
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
300 mL
Dimensione della confezione:
300mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium biphenyl, 20%w/w solution in diethylene glycol diethyl ether |
| Colore | Black-Blue to Green |
| Nota nome | 20%w/w Solution in Diethylene Glycol Diethyl Ether |
| CAS | 5137-46-2, 112-36-7 |
| Formula molecolare | C12H10Na |
| Formula lineare | C6H5C6H5·Na |
| Numero MDL | MFCD00013182 |
| Densità | 1.0030g/mL |
| Sinonimo | sodium biphenyl, diphenyl sodium, acmc-1b11a |
| InChI Key | AEBYJSOWHQYRPK-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium biphenyl, solution in diethylene glycol diethyl ether, 10-23%
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.