Learn More
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M soln. in THF
Codice prodotto. p-7044932
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11342706
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08779.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium bis(trimethylsilyl)amide is useful for the generation of carbenes, the amination of sulfonamides, and for the preparation of lanthanide complexes. It is significantly accelerated the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium (I) catalysis. It is used to deprotonate ketones and esters to generate enolate derivatives, phosphonium salts, generating Wittig reagents.
Solubility
Soluble in benzene, toluene and ether. Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Incompatible materials are Oxidizing agents, Oxygen. Store away from water and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1070-89-9
Formula molecolare C6H18NNaSi2
Molecular Weight (g/mol) 183.377
Numero MDL MFCD00009835
InChI Key WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC Name sodium;bis(trimethylsilyl)azanide
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Quantità 100 mL
Numero UN UN2924
Beilstein 3629917
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,toluene and ether. Reacts with water.
Peso formulazione 183.38
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Densità 0.904
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide