Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Biselenite
Codice prodotto. 10679634
Codice prodotto. 10679634
Marca: Thermo Scientific™ LP0121A
Prepare Selenite Broth Base, Mannitol Selenite Broth Base, Selenite Cystine Broth Base and Mannitol Selenite Broth Base with Sodium Biselenite.
Use Thermo Scientific™ Oxoid™ Sodium Biselenite in preparation of Selenite Broth Base (CM0395), Mannitol Selenite Broth Base (CM0399) or Selenite Cystine Broth Base (CM0699). The complete medium is recommended for selective enrichment of Salmonella species from various samples.
Dissolve 4 grams in 1 liter of distilled water and use this solution to reconstitute the base medium or tablets.
Toxic by inhalation and if swallowed. Danger of cumulative effects.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 10°C to 30°C
Descrizione Sodium Biselenite
Product Type Sodium Biselenite
Quantità 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM BISELENITE (L121)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydrogen selenite