Learn More
Sodium bismuthate(V), 85%
Codice prodotto. 10012770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
Codice prodotto. 10012770
Marca: Thermo Scientific Acros 205210250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12232-99-4 | BiNaO3 | 279.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12232-99-4
Formula molecolare BiNaO3
Molecular Weight (g/mol) 279.96
InChI Key PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
IUPAC Name sodium;oxido(dioxo)bismuth
SMILES [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bismuthate(V)
Colore Yellow to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 80% min. (Iodometry)
Formula lineare NaBiO3
Indice di Merck 15,8721
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water and acids
Peso formulazione 279.96
Percent Purity 85%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium bismuthate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bismuth sodium oxide