Learn More
Sodium bisulfite solution, Purum, ∼40%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071808 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15691310 1 L 1L
15601320 2.5 L 2.50L
15611320 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15691310 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 134381L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum, ∼40%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-90-5
Formula molecolare NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 103.05
Numero MDL MFCD00003530
InChI Key DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC Name sodium sulfite
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bisulfite Solution
Quantità 1 L
Formula lineare NaHSO3
Numero UN 3082
Peso formulazione 104.06g/mol
Grado purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40%