Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 8.5
Codice prodotto. p-7042546
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15405199
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62902.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store at 25 degrees C. This product is relatively stable under this condition. Best result obtained with use within 6-8 months of purchase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-43-4
Formula molecolare B4Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 201.21
Numero MDL MFCD00081185
InChI Key NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium borate buffer soln.
Concentrazione 0.5 M
pH 8.5
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Disodium tetraborate