Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Codice prodotto. p-7042751
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15455819
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63637.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sodium borate is used as anhydrous borax for proteomics research, used in the manufacturing of glazes and enamels, a component in tanning agents; curing and preserving skins, a agent used in cleaning compounds, used to artificially age wood, as a preservative, either alone or with other antiseptics against wood fungus, used in fireproofing fabrics and wood, used as antiseptic, used in detergents, an astringent for mucous membranes.
Solubility
Fully miscible.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-43-4
Formula molecolare B4Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 201.21
Numero MDL MFCD00081185
InChI Key NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium borate buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.5 M
pH 9.0
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Informazioni di solubilità Fully miscible.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous