Learn More
Sodium borohydride, 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
Codice prodotto. 10413205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10413205
Marca: Thermo Scientific 389930010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 130.0°C to 135.0°C
Materiale o nome chimico Sodium borohydride
Nota nome 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare BH4Na
Formula lineare NaBH4
Numero MDL MFCD00003518
Indice di Merck 15, 8727
Sinonimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble.
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
IUPAC Name sodium boranuide
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Peso formulazione 37.82
Percent Purity 11 to 13%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.4
Densità 1.4000g/mL