Learn More
Sodium borohydride, 97+%
Codice prodotto. 11348677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11348677 500 g 500g
11358677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035788.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
As a reducing agent for organic, inorganic and organometallic compounds, as a bleaching agent, in the recycling of gold and platinum metals, in organic synthesis, nonaqueous reducing agent for aldehydes, ketones, and schiff bases.Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16940-66-2
Formula molecolare BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Numero MDL MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sodium tetrahydridoborate
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium borohydride
Punto di fusione 400°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio >97+%
Informazioni di solubilità Soluble in water,ammonia and amines. Insoluble in ether.
Peso formulazione 37.83
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto White
Densità 1.074
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium borohydride