Learn More
Sodium Borohydride, 99%, powder
Codice prodotto. p-3734664 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10557573
Marca: Thermo Scientific Acros 200050250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16940-66-2
Formula molecolare BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Numero MDL MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium borohydride
Punto di fusione 360.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Formula lineare NaBH4
Indice di Merck 15, 8727
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Peso formulazione 37.83
Percent Purity 99%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in plastica
Pressione del vapore Negligible
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.