Learn More
Sodio boroidruro, grado tecnico, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073505 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10409190
Marca: Fisher Chemical S/2560/45
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 16940-66-2
Formula molecolare BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Numero MDL MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 360°C
Colore White
pH 11
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 10 g
Peso formulazione 37.83g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica