Learn More
Sodium bromide, 99+%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. 10368100 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
Codice prodotto. 10368100
Marca: Thermo Scientific Acros 205130010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-15-6
Formula molecolare BrNa
Molecular Weight (g/mol) 102.89
Numero MDL MFCD00003475
InChI Key JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC Name sodium bromide
SMILES [Na+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1390.0°C
Materiale o nome chimico Sodium bromide
Punto di fusione 755.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
pH 5 to 7 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formula lineare NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Indice di Merck 15, 8729
Informazioni di solubilità Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
Peso formulazione 102.89
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 1% max. (120°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.