Learn More
Sodium Bromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
3kg
500g
Descrizione
Sodium Bromide, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1390°C |
| Punto di fusione | 755°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 8.8 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 3 kg |
| IUPAC Name | sodium;bromide |
| Peso formulazione | 102.89g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |