Learn More
Sodium bromide, Puratronic™, 99.9955% (metals basis)
Codice prodotto. 11346419
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11346419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010860.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Sodium bromide is widely used for the preparation of other bromides in organic synthesis and other areas. Also used to prepare dense fluids used in oil wells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-15-6
Formula molecolare BrNa
Molecular Weight (g/mol) 102.89
Numero MDL MFCD00003475
InChI Key JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1390°C
Materiale o nome chimico Sodium bromide
Punto di fusione 755°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9955% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water. Also soluble in alcohol,methanol and ethanol.
IUPAC Name sodium bromide
Peso formulazione 102.89
Indice di rifrazione 1.6412
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Powder/flake/crystalline/beads
Densità 3.203 g/cm3 at 20°C