Learn More
Sodium carbonate, 99.6%, ACS reagent, anhydrous
Codice prodotto. p-41864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10577182
Marca: Thermo Scientific Acros 424285000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodium carbonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Fine Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Formula lineare Na2CO3
Fieser 07,332
Indice di Merck 15, 8731
Peso formulazione 105.99
Percent Purity ≥99.5% (on dried substance)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.53
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate