Learn More
Sodium carbonate, 99.95%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. p-4509896 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10206410 500 g Flacone in plastica 500g
11934301 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
2 options
Codice prodotto. 10206410
Marca: Thermo Scientific Acros 207765000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodium carbonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1600.0°C
Materiale o nome chimico Sodium carbonate
Punto di fusione 851.0°C
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.95%
Formula lineare Na2CO3
Fieser 07,332
Indice di Merck 15,8731
Informazioni di solubilità Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 105.99
Percent Purity 99.95%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 1% (285°C) max.
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate