Learn More
Sodium carbonate, anhydrous, ACS, 99.5% min
Codice prodotto. p-4407870
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
50g
Codice prodotto. 11387257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011552.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Sodium carbonate is commonly used as an inorganic base and a buffer component in several synthetic organic transformations in both chemical industries and research laboratories. Often used as an electrolyte, sodium carbonate acts as a very good conductor in the process of electrolysis. Apart from being used as a common chemical/biological/biotechnological laboratory reagent, it is also used as a water softener in laundering, processing wood pulp, cleaners, and making glass. It can be used for standardization of acids, and qualitative testing of cations. In dyeing with fiber-reactive dyes, sodium carbonate is used to ensure proper chemical bonding of the dye with cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate, anhydrous
Nota nome For AAS analysis
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% min.
Beilstein 4154566
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
IUPAC Name disodium carbonate
Peso formulazione 105.99
Grado ACS
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.535
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Densità 2.53 g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate