Learn More
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073510 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10264540
Marca: Fisher Chemical S/2920/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1600°C
Punto di fusione 854°C
Colore White
pH 11.3
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name disodium carbonate
Peso formulazione 105.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate anhydrous