Learn More
Sodium Carbonate, Anhydrous, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 12604735 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2.50kg
Codice prodotto. 12604735
Marca: Avantor J.T.Baker 360605
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate
Nota nome Anhydrous
CAS 497-19-8
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare CNa2O3
Numero MDL MFCD00003494
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name disodio; carbonato
Molecular Weight (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Peso formulazione 105.99
Grado Multi-Compendial/NF
Imballaggio Poly Pail
Gravità specifica 1L = 2.53kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate