Learn More
Sodium carbonate decahydrate, 99+%, for biochemistry, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12604937 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 12604937
Marca: Thermo Scientific Acros 125025000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-1-6132
Formula molecolare CNa2O3·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 286.14
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate decahydrate
Punto di fusione 34.0°C
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2CO3·10H2O
Indice di Merck 15,8731
Informazioni di solubilità Clear colorless
Peso formulazione 286.14
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical
Gravità specifica 1.46
Densità 1.4600g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate decahydrate