Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10396190 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10396190
Marca: Fisher Chemical S/2760/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6132-02-1
Formula molecolare CH20Na2O13
Molecular Weight (g/mol) 286.14
Numero MDL 149178
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 34°C
Colore White
pH 11 to 12
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 286.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate decahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate decahydrate, Sodium carbonate