Learn More
Sodium carbonate monohydrate, ACS, 99.5% min
Codice prodotto. 11347948
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 11347948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036485.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
It is widely employed as a water softener, an electrolyte, as a good conductor in electrolysis, as a primary standard for acid-base titrations and mostly as a buffer component in applications such as chromatography, capillary electrophoresis and enzyme catalysis. Also used in glass manufacture, detergent manufacture, sodium chemicals, carbonate chemicals manufacture, pulp and paper, brine treatment, flue gas desulfurization, coal treatment and ion exchange resin regeneration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5968-11-6
Formula molecolare CH2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 124.00
Numero MDL MFCD00149177
InChI Key MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC Name disodium;carbonate;hydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate monohydrate
Punto di fusione 100°C-H2O
Nota nome For analysis ACS
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Peso formulazione 124.01 (105.99 Anhydrous)
Grado Reagente ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.250 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate monohydrate, ACS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate monohydrate