Learn More
Sodium Carbonate, Monohydrate, Crystal, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5390893 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Unit Size:
2.50kg
500g
Product Code. 15568144
Brand: Avantor J.T.Baker 360001
Chemical Identifiers
CAS 5968-11-6
Formula molecolare CH2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 124.00
InChI Key MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC Name disodium;carbonate;hydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate
Nota nome Monohydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 124
Grado FCC/NF
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.25kg
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium carbonate monohydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate monohydrate