Learn More
Sodium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15611300 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15611300
Marca: Honeywell-Fluka 134181KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC
Forma fisica Anhydrous
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
IUPAC Name disodio; carbonato
Peso formulazione 105.99g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium carbonate