Learn More
Sodium carbonate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.8% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
2.50kg
250g
25kg
500g
5kg
pezzi 6
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Sodium Carbonate |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forma fisica | Anhydrous |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Na2CO3 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4154566 |
| IUPAC Name | disodio; carbonato |
| Peso formulazione | 105.99g/mol |
| Percent Purity | ≥99.8% (calc. to the dried substance) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium carbonate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido