Learn More
Sodium Carbonate Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
6 AMP
Dimensione della confezione:
100mL
6 fiale
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Punto di fusione | 0°C |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 AMP |
| Imballaggio | Ampoule |
| Pressione del vapore | 14mmHg at 20°C |
| Densità | Vapor Density: 0.7 |