Learn More
Sodium Carbonate Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10489750 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10489750
Marca: Fisher Chemical J/7520/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
Numero MDL 3494
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Pressione del vapore 14mmHg at 20°C
Densità Vapor Density: 0.7