Learn More
Sodium Carbonate Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Punto di fusione | 0°C |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Pressione del vapore | 14mmHg at 20°C |
| Densità | Vapor Density: 0.7 |