Learn More
Sodium Carbonate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10553165
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10553165
Marca: Fisher BioReagents BP3571
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1600°C
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate
Punto di fusione 854°C
CAS 497-19-8
Colore White
pH 11.3
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula molecolare CNa2O3
Numero MDL MFCD00003494
Indice di Merck 15, 8731
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name disodio; carbonato
Molecular Weight (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Peso formulazione 105.99
Percent Purity ≥99.5%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.53g/cm³
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate