Learn More
Sodium chloride, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. p-3735103 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 10092740
Marca: Thermo Scientific Acros 207790010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium chloride, 99.5%, ClNa, CAS Number-7647-14-5, sodium chloride nacl, salt, common salt, rock salt, halite, purex, table salt, sodium chloride, saline, dendritis, 1kg, 99.4% min. (Argentometry), 10ppm max., 1461.0 deg.C, 50ppm max., 20ppm max., CHEBI:26710, White, 231-598-3, 13,280, 58.44 | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodio; cloruro
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1461.0°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801.0°C
Colore Bianco
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Argentometry)
Formula lineare NaCl
Fieser 13,280
Indice di Merck 15, 8734
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Peso formulazione 58.44
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica