Learn More
Sodium chloride, meets analytical specification of Ph.Eur
Codice prodotto. p-7073514 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
25kg
3kg
Codice prodotto. 11984051
Marca: Fisher Chemical S/3161/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Quantità 1 kg
IUPAC Name sodio; cloruro
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica