Learn More
Sodium Chloride, 99.5% min., (USP), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11486272 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
Codice prodotto. 11486272
Marca: MP Biomedicals 02102892.5
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% min.
Peso formulazione 58.44
Grado USP