Learn More
Sodium Chloride, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5390897 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15598224
Marca: Avantor J.T.Baker 405801
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography.
    For Liquid Chromatography and Molecular Biology applications
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 58.44
Grado Ultrapure Bioreagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.16kg