Learn More
Sodium Chloride, Granular, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15302338 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15302338
Marca: Avantor J.T.Baker 362801
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Formula molecolare ClNa
Numero MDL MFCD00003477
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Peso formulazione 58.44
Grado FCC/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.16kg