Learn More
Sodium chloride, for HPLC, Honeywell™
Codice prodotto. 15606950 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 15606950
Marca: Honeywell-Fluka 73575250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for HPLC,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chloride
CAS 7647-14-5
Quantità 250 g
Formula molecolare ClNa
Formula lineare NaCl
Numero MDL MFCD00003477
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Peso formulazione 58.44g/mol
Percent Purity ≥99.5% (AT), ≥99.5%
Grado HPLC
Pressione del vapore 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa