Learn More
Sodium chloride, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1413°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium chloride |
| Punto di fusione | 801°C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 2.5 kg |
| Formula molecolare | ClNa |
| Numero MDL | MFCD00003477 |
| Sinonimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Vedi altri risultati |